Learn More
Éther diéthylique, >99 %, stabilisé, multicompendial, Chem-Lab
Code produit 13298203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
MET
Conditionnement:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13298203 25 L MET 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13298203 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.0401.9025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    358.00€ / 25L
    Économisez 69.00€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Éther diéthylique pur stabilisé avec 5-7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire. Conforme aux exigences de DAB, Ph. Eur., spécifications de BP.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylether
CAS 60-29-7
Densité 0.71g/mL
Quantité 25 L
Conditionnement MET
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00011646
Numéro UN UN1155
Eau <0.2%
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté >99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether