Learn More
Dichlorure de diéthylgermanium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397778 5 g 5g
11387778 1 g 1g
11307788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 034108.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Comme intermédiaire
As an intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13314-52-8
Formule moléculaire C4H14Cl2Ge
Poids moléculaire (g/mol) 205.69
Numéro MDL MFCD00013589
Clé InChI FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
CID PubChem 83334
Nom IUPAC Dichloro(diéthyl)germane
SMILES Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylgermanium dichloride
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore
Densité 1.372 g/mL
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.471
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Poids de la formule 201.64
Forme physique Liquide