Learn More
Diéthylméthoxyborane, solution 1M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378136 25 mL 25mL
11388136 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15107.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7397-46-8
Formule moléculaire C5H13BO
Poids moléculaire (g/mol) 99.97
Numéro MDL MFCD00013240
Clé InChI FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
CID PubChem 522516
SMILES CCB(CC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylmethoxyborane
Densité 0.868
Point d’éclair −6°C (21°F)
Formule linéaire (CH3CH2)2BOCH3
Indice de réfraction 1.404
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 2231225
Sensibilité Air and moisture sensitive
Nom IUPAC methyl diethylborinate
Poids de la formule 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M de solution dans le THF