Learn More
Diéthylméthoxyborane, solution 4 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10462894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462894 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10225004 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462894 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398388000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7397-46-8 | Molecular Formula: C5H13BO | Molecular Weight: 99.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7397-46-8 , 109-99-9
Formule moléculaire C5H13BO
Poids moléculaire (g/mol) 99.97
Numéro MDL MFCD00013240
Clé InChI FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
CID PubChem 522516
Nom IUPAC methyl diethylborinate
SMILES CCB(CC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylmethoxyborane
Note relative au nom 4M solution in THF
Couleur Ambre à incolore
Densité 0.8130g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3OB(CH2CH3)2
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.813
Poids de la formule 99.97
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylmethoxyborane, 4M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.