Learn More
Oxyde de diéthylphosphine, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylphosphine oxide |
| CAS | 7215-33-0 |
| Formule moléculaire | C4H11OP |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.1 |
| Poids de la formule | 106.1 |