Learn More
Acide diéthylphosphonoacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643712 25 g Flacon en verre 25g
10080451 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330670250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3095-95-2 | C6H13O5P | 196.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3095-95-2
Formule moléculaire C6H13O5P
Poids moléculaire (g/mol) 196.14
Numéro MDL MFCD00192032
Clé InChI DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diethoxyphosphoryl acetic acid, diethylphosphonoacetic acid, diethyl carboxymethylphosphonate, diethoxyphosphorylacetic acid, diethyl phosphonoacetate, diethoxyphosphoryl acetic acid, acetic acid, diethoxyphosphinyl, acmc-20al82, diethylphosphonoethanoic acid, diethylcarboxymethylphosphonate
CID PubChem 36704
Nom IUPAC Acide 2-diéthoxyphosphorylacétique
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylphosphonoacetic acid
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.22
Poids de la formule 196.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylphosphonoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.