Learn More
Acide diéthylphosphonoacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylphosphonoacetic Acid |
| CAS | 3095-95-2 |
| Formule moléculaire | C6H13O5P |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, (Diethylphosphono)acetic Acid, 2-(Diethoxyphosphoryl)acetic Acid, Diethoxyphosphorylacetic Acid, Diethyl Carboxymethanephosphonate, Diethyl Carboxymethylphosphonate, NSC 272281 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC |
| Nom IUPAC | Acide 2-diéthoxyphosphorylacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.14 |
| Poids de la formule | 196.0501 |