Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylpyrocarbonate |
| CAS | 1609-47-8 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.12g/mL |
| Formule moléculaire | C6H10O5 |
| Numéro MDL | MFCD00009106 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
| Clé InChI | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)OC(=O)OCC |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl Pyrocarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl polycarbonate