Learn More
Diéthylstilbestrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10297113 1 g 1g
10124690 5 g 5g
10358340 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10297113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-53-1 | C18H20O2 | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-53-1
Formule moléculaire C18H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Numéro MDL MFCD00002373
Clé InChI RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Synonyme diethylstilbestrol, stilbestrol, stilboestrol, distilbene, agostilben, estrobene, estromenin, stilboestroform, antigestil, palestrol
CID PubChem 448537
ChEBI CHEBI:41922
SMILES CC\C(=C(\CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Diethylstilbestrol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 169°C to 175°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 06, III, 5619
Merck Index 15, 3148
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethylether,ethanol,chloroform,aceton,e,methanol,arachis oil,olive oil
Nom IUPAC 4-[(3E)-4-(4-hydroxyphényl)hex-3-en-3-yl]phénol
Poids de la formule 268.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylstilbestrol
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.