Learn More
Diéthylstilbestrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10358340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10358340 10 g 10g
10297113 1 g 1g
10124690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10358340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204130100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-53-1 | C18H20O2 | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-53-1
Formule moléculaire C18H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Numéro MDL MFCD00002373
Clé InChI RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Synonyme diethylstilbestrol, stilbestrol, stilboestrol, distilbene, agostilben, estrobene, estromenin, stilboestroform, antigestil, palestrol
CID PubChem 448537
ChEBI CHEBI:41922
SMILES CC\C(=C(\CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylstilbestrol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 169°C to 175°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 06, III, 5619
Merck Index 15, 3148
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethylether,ethanol,chloroform,aceton,e,methanol,arachis oil,olive oil
Nom IUPAC 4-[(3E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Poids de la formule 268.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylstilbestrol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.