Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Code produit 16491419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491419 1 g
16448707 5 g
16431136 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491419 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14598
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20O2
Quantité 1 g
Synonyme Stilbestrol
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Poids de la formule 268.35
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death