Learn More
Dichlorure de diéthylétain, TRC
Code produit 30376665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376665 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445255500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Formule moléculaire C4 H10 Cl2 Sn
Quantité 500 mg
Synonyme Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
Formule InChI InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC[Sn](Cl)(Cl)CC
Nom IUPAC dichloro(diéthyl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 247.74
Poids de la formule 247.9182