Learn More
Diéthylvinylphosphonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11315828 2 g 2g
11325828 0.5 g 0.50g
11305828 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11315828 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010368.04
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 682-30-4 | Molecular Formula: C6H13O3P | Molecular Weight: 164.14 g/mol
Le diéthylvinylphosphonate est utilisé dans la préparation du diéthyl N-éthyl-2-aminométhylphosphonate.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 682-30-4
Formule moléculaire C6H13O3P
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Numéro MDL MFCD00009079
Clé InChI DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
CID PubChem 69629
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethylvinylphosphonate
Densité 1.068g/mL
Point d’ébullition 202°C
Point d’éclair 110° (230°F)
Indice de réfraction 1.4290
Quantité 2 g
Numéro UN UN3278
Nom IUPAC 1-[éthényl(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement