Learn More
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Code produit 16645905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16645905 800 mL 800mL
16655905 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16645905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37734.9Z
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-20-0
Formule moléculaire C4H10Zn
Poids moléculaire (g/mol) 123.50
Numéro MDL MFCD00009021
Clé InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diethylzinc
SMILES CC[Zn]CC
Spécification
Quantité 800 mL
Forme physique Liquid