Description
Difco Casein Digest is an animal origin (AO) enzymatic digest of casein with different enzymatic digestion conditions than other casein digests in our portfolio, such as Bacto Casitone and Bacto Tryptone. Difco Casein Digest has a unique nutritional profile of amino acids, nutrients, minerals, nucleotide precursors, peptides, and other metabolites ideal for growth promotion in fermentation applications, especially Escherichia coli.
Features:
- Unique nutritional profile of amino acids, nutrients, minerals, nucleotide precursors, peptides, and other metabolites
Applications of Difco Casein Digest include:
- Microbial fermentation
- Growth promotion, specifically E. Coli
Applications :
Culture de microorganismes hétérotrophes
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Additif | Casein Digest |
| Forme | Free-flowing Powder |
| Format | Pail |
| Qualité | Technique |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Cell Culture Supplement |
| Type de produit | Peptone |
| Show More |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.