Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Agar Noble
Code produit 11798223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11798223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798223 Fournisseur BD Code fournisseur 214230
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme agent solidifiant essentiellement exempt d’impuretés. Milieu de culture déshydraté Difco™ : La gélose noble est parfaite pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles où une pureté accrue est requise.
Utilisé comme agent solidifiant essentiellement exempt d’impuretés. Milieu de culture déshydraté Difco™ :La gélose noble est parfaite pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles où une pureté accrue est requise.
  • Agent solidifiant
  • Exempt d’impuretés
Applications :
  • Utilisé pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Concentration 1,5%
Contenu et stockage <30°C
Additif Agar Noble
Forme Déshydraté
À utiliser avec (application) Préparation de milieux de culture microbiologique, pour les procédures électrophorétiques et nutritionnelles
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g