Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose dextrosée de pomme de terre
Code produit 10105824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
10105824 500 g Flacon 500g
11738223 100 g Flacon 100g
11764985 2000 g Seau 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10105824 Fournisseur BD Code fournisseur 213400
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour la culture de levures et de moisissures. BD Difco™ Milieux de culture déshydratés : la gélose dextrosée de pomme de terre est fournie sous forme déshydratée.
  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Sans DNR (latex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose dextrosée de pomme de terre
Type de produit Gélose
Formule Amidon de pomme de terre (par infusion) 4 g/l, dextrose 20 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Isolement des levures et moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.