Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose dextrosée de pomme de terre
Description
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Sans DNR (latex)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
| Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose dextrosée de pomme de terre |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Amidon de pomme de terre (par infusion) 4 g/l, dextrose 20 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement des levures et moisissures |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 2000 g |