Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose trypticase soja (digestion de soja-caséine)
Description
Applications :
- Utilisé avec ou sans sang pour la culture et l’isolement de divers organismes
- Utilisé pour les tests de stérilité
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose Trypticase soja |
| Type de produit | Gélose Trypticase soja |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, produit de digestion papaïque de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement et culture de micro-organismes exigeants et non exigeants |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |