Learn More
BD Seringue deux pièces avec embout Luer-Slip centré Difco™ Discardit™
Code produit 10142534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10142534 2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10142534 Fournisseur BD Code fournisseur 300928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.02€
    7.54€ / 100 pièces
    Économisez 4.48€
    37% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringues deux pièces sans aiguilles. La seringue deux pièces avec embout Luer-Slip centré BD Difco™Discardit™ est stérile et jetable.
  • Stérile
  • À usage unique
  • Seringues à deux pièces
  • Sans aiguilles
  • Veuillez consulter la gamme d’aiguilles jetables Microlance™ pour les aiguilles jetables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N 95 Q 252156 et N 252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N 0050)
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 2 parties à embout Luer-Slip concentrique
Jetable Usage unique
Graduations 0,2 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Raccord Luer-Slip concentrique
Graduated Oui