Learn More
BD Aiguilles et anses d’inoculation jetables Difco™
Code produit 10492683
Change view
Click to view available options
Volume:
1 μl
10 μl
Type de produit:
Anse d’inoculation
Couleur:
Bleu clair
Vert clair
Quantité:
250/paquet
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Type de produit Couleur Quantité unitSize
10492683 1 μl Anse d’inoculation Vert clair 250/paquet 250 pièces
10389822 10 μl Anse d’inoculation Bleu clair 250/paquet 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492683 Fournisseur BD Code fournisseur 220214
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d’étalonnage au colorant bleu Evans avec chaque boîte de 1 000 anses, confirmant leur précision et leur cohérence
Les aiguilles d’inoculation stériles et jetables ne nécessitent pas d’être flambées
  • Fabriqués à partir d’une résine plastique unique pour une flexibilité contrôlée
  • Résistent à la coupe de la surface de la gélose, mais fournissent une fermeté suffisante pour prélever des colonies tenaces
  • Exempt de lubrifiants, d’hu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Volume 1 μl
Matériau Résine de plastique
Stérilité Stérile
Couleur Vert clair
Type de produit Anse d’inoculation
Comprend Certificat d’étalonnage au colorant bleu d’Evans
Quantité 250/paquet