Learn More
BD Bouillon de nitrate Difco™
Description
Les microorganismes peuvent être différenciés en fonction de leur métabolisme de certains substrats. La production de gaz à partir de nitrate est un test différentiel important pour les bacilles à Gram négatif non-fermentants au glucose. Le produit final de réduction dépend de l’espèce bactérienne.
- Le bouillon de nitrate est un milieu de base contenant du nitrate de potassium.
- Le microorganisme en cours d’évaluation est inoculé dans le milieu et, après incubation, la réduction du nitrate peut être déterminée.
- Identifie : Acinetobacter calcoaceticus 19606, Enterobacter aerogenes 13048, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853
Spécification
Spécification
| Type de bouillon | Bouillon de nitrate |
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMD, USDA |
| Couleur | Beige clair à moyen |
| Forme | Déshydraté (à écoulement libre, homogène) |
| Type de produit | Milieux de culture de microbiologie |
| Formule | Extrait de bœuf 3,0 g/l ; peptone 4,0 g/l ; peptone protéose (n° 3) 1,0 g/l ; nitrate de potassium 1,0 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour l’identification des microorganismes à Gram négatif anaérobies facultatifs et aérobies au moyen du test de réduction du nitrate |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
- nitrate broth
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate