Learn More
BD Gélose nutritive Difco™
Code produit 11728223
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11728223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728223 Fournisseur BD Code fournisseur 213000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Pour la culture de bactéries et le dénombrement des organismes dans l’eau, les eaux usées, les matières fécales et autres matériaux.
  • L’extrait de bœuf fournit des glucides, des vitamines, de l’azote et des sels
  • Les peptones fournissent une source d’azote
  • La gélose est l’agent solidifiant
  • Se compose de peptone, d’extrait de bœuf et d’agar
  • La formulation relativement simple fournit les éléments nutritifs nécessaires à la réplication d’un grand nombre de micro-organismes qui ne sont pas trop fastidieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Déshydraté
Quantité 500 g