Learn More
BD Gélose pour comptage sur plaque Difco™
Code produit 11708942
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11708942 2 kg Seau 2kg
11728942 500 g Flacon 500g
11718942 100 g Flacon 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11708942 Fournisseur BD Code fournisseur 247910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisée pour le comptage sur plaque microbien à partir du lait et des produits laitiers, des aliments, de l’eau et d’autres matières d’importance sanitaire. La gélose pour comptage sur plaque BD™ Difco™ est une base de milieu déshydraté qui r
Gélose pour comptage sur plaque utilisée dans le dénombrement des bactéries dans l’eau, les eaux usées, les aliments et les produits laitiers. Elle est fabriquée selon la formulation de l’American Public Health Association (APHA). Elle est recommandée pour obtenir des comptages sur plaque pour le lait et d’autres produits laitiers et peut également être utilisée pour déterminer la qualité sanitaire des aliments, de l’eau et d’autres matériaux. Chaque lot de base de milieu déshydraté est soumis au test de contrôle de la qualité de l’APHA.
  • Bonne réponse de culture à Lactobacillus johnsonii 11506 et Staphylococcus aureus 25923
  • Le produit de digestion enzymatique de caséine fournit des acides aminés et autres substances complexes azotées
  • L’extrait de levure fournit principalement les vitamines du complexe B
  • Le dextrose est une source d’énergie
  • pH (solution à 2,35%, 25°C) : 7,0 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Couleur Beige
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Forme Solide déshydraté
Type de milieu Gélose pour numération sur plaque
Type de produit Gélose
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, extrait de levure 2,5 g/l, dextrose 1 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour le comptage sur plaque microbienne des micro-organismes présents dans le lait et les produits laitiers, les denrées alimentaires, l’eau et autres matières d’importance sanitaire
Type d’emballage Seau
Quantité 2 kg