Learn More
BD Antisérums Difco™ Poly
Code produit 11702874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Shigella Poly Groupe A
Shigella Poly Groupe A1
Shigella Poly Groupe D
Shigella Poly groupe B
Conditionnement:
1 pièce
3mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11702874 Shigella Poly Groupe A1 3mL
17352361 Shigella Poly groupe B 1 pièce
11894422 Shigella Poly Groupe A 5mL
11772894 Shigella Poly Groupe D 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11702874 Fournisseur BD Code fournisseur 227761
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le test d’agglutination
Poly antisérum de Salmonella
  • Antisérums de contrôle fébrile
  • Aide à la détection de maladies telles que la salmonellose, la brucellose et la rickettsiose
  • Tests d’agglutination sur lames ou tubes qualitatifs et semi-quantitatifs pour les anticorps homologues
  • Utilisés avec les antigènes fébriles comme témoins positifs ou négatifs
Groupe de poly antisérum de Shigella
  • Pour l’identification des espèces de Shigella morphologiquement et biochimiquement identifiées
  • Ne peuvent être utilisés que lors du test d’agglutination sur lames
  • Antisérums polyclonaux lyophilisés de lapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Type de produit Shigella Poly Groupe A1
Quantité 3 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Shigella Antis Poly A1 Lyophilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Pour diagnostics in vitro