Learn More
BD Antisérums Difco™ Poly
Code produit 17352361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Shigella Poly Groupe A
Shigella Poly Groupe A1
Shigella Poly Groupe D
Shigella Poly groupe B
Conditionnement:
1 pièce
3mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17352361 Shigella Poly groupe B 1 pièce
11702874 Shigella Poly Groupe A1 3mL
11894422 Shigella Poly Groupe A 5mL
11772894 Shigella Poly Groupe D 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17352361 Fournisseur BD Code fournisseur 228351
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le test d’agglutination
Poly antisérum de Salmonella
  • Antisérums de contrôle fébrile
  • Aide à la détection de maladies telles que la salmonellose, la brucellose et la rickettsiose
  • Tests d’agglutination sur lames ou tubes qualitatifs et semi-quantitatifs pour les anticorps homologues
  • Utilisés avec les antigènes fébriles comme témoins positifs ou négatifs
Groupe de poly antisérum de Shigella
  • Pour l’identification des espèces de Shigella morphologiquement et biochimiquement identifiées
  • Ne peuvent être utilisés que lors du test d’agglutination sur lames
  • Antisérums polyclonaux lyophilisés de lapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Type de produit Shigella Poly groupe B
Quantité 3 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Shigella Antis Poly B Lyophilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
Pour diagnostics in vitro