Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Code produit 16209741 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16209741 500 g 500g
16239741 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16209741 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 210933
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Formulation des milieux de culture pour la culture de microorganismes hétérotrophes.
  • Extrait de levure conçu pour limiter la quantité de poussière générée par rapport aux autres extraits de levure séchée par pulvérisation
  • Les extraits de levure sont des concentrats de la partie hydrosoluble des cellules de Saccharomyces cerevisiae autolysées
  • Les extraits de levure Gibco™ sont dérivés de la levure de boulanger de culture primaire
  • Ces produits exempts de composants d’origine animale sont adaptés à une utilisation comme compléments alimentaires multifonctionnels dans les applications de culture de cellules de mammifères, de fermentation microbienne et de culture de cellules d’insectes
  • L’extrait de levure fournit des vitamines, des acides aminés, des peptides et des glucides essentiels hydrosolubles à tous types de formulations de milieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produits Difco
Quantité 500 g
Source Levure, sans composants d’origine animale