Learn More
Masterflex™ Débitmètres à pression différentielle
Code produit 15305184 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de débit:
0 à 10 l/min
2 à 200 ml/min.
De 0,05 à 5 LPM
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de débit Conditionnement
15305184 De 0,05 à 5 LPM 1 pièce
15202986 0 à 10 l/min 1 pièce
12058588 2 à 200 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15305184 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3290869
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type Débitmètre à pression différentielle
Précision ± 0,8 % (lecture), ± 0,2 % (pleine échelle)
Pression nominale 145 psig
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Gamme de débit De 0,05 à 5 LPM
À utiliser avec (application) Polyvalence et haute précision à partir d’un débitmètre massique laminaire
Détails du bloc d’alimentation 7 à 30 VCC à 30 mA
Reproductibilité ± 0,5%
Température (métrique) 50°C