Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Panneau de lumière diffuse pour guide de lumière flexible à fibre optique
Code produit 15783042 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
78 mm
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15783042 78 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15783042 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 500100
Expédition estimée: 16-12-2026
Utilisez le panneau de lumière diffuse pour guide de lumière flexible à fibre optique pour l'éclairage de surfaces polies ou hautement réfléchissantes. Guide de lumière flexible supplémentaire requis (155103 ou 155104).
  • Éclairage diffus et uniforme dans une certaine zone active.
  • Une plaque de diffusion blanche en acrylique offre une combinaison optimale d’uniformité et d’intensité.
  • Se monte directement sur le guide optique flexible correspondant à l’aide d’une vis à serrage.
  • Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
  • À utiliser avec une source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL.
  • Dimensions : Boîtier : 137 x 58,5 x 23 mm, Zone active : 78 x 30 mm
Spécification
Type Lumière diffuse
Dimensions (L x l x H) Boîtier de 137 x 58,5 x 23 mm, zone active de 78 x 30 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Sources de lumière froide KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED
Comprend 2 trous M6 pour bras articulé (158 345)
Longueur (impériale) 3,1 in
Longueur (métrique) 78 mm
Largeur (impériale) 1,2 in
Largeur (métrique) 30 mm