Learn More
Diflubenzuron, TRC
Code produit 30134801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134801 1 g 1g
30138536 10 g 10g
17900345 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4455201G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35367-38-5
Formule moléculaire C14 H9 Cl F2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.68
Synonyme N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, AI 3-29054, Diflubenzuron, Difluron, Dimilin, Dimilin 25, Du-Dim, Duphar PH 60-40, Larvakil, Micromite, Micromite (Uniroyal), Minerin, Mosdop P, Mosdop TB, N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea, OMS 1804, PH 60-40, Rotadin, Sniper, Sniper (benzoylurea insecticide), Suniao-one, TH 6040, Thompson-Hayward 6040
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflubenzuron
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
Poids de la formule 310.0321