Learn More
Diflubenzuron, TRC
Code produit 30138536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138536 10 g 10g
30134801 1 g 1g
17900345 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138536 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44552010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35367-38-5
Formule moléculaire C14 H9 Cl F2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.68
Synonyme N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, AI 3-29054, Diflubenzuron, Difluron, Dimilin, Dimilin 25, Du-Dim, Duphar PH 60-40, Larvakil, Micromite, Micromite (Uniroyal), Minerin, Mosdop P, Mosdop TB, N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea, OMS 1804, PH 60-40, Rotadin, Sniper, Sniper (benzoylurea insecticide), Suniao-one, TH 6040, Thompson-Hayward 6040
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflubenzuron
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
Poids de la formule 310.0321