Learn More
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15567539 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15567539
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22494-42-4
Formule moléculaire C13H8F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.20
Numéro MDL MFCD00057834
Clé InChI HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
CID PubChem 3059
ChEBI CHEBI:39669
Nom IUPAC Acide5-(2,4-difluorophényl)-2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflunisal
Point de fusion 207.0°C to 209.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 H) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire F2C6H3C6H3(OH)COOH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, dmso
Poids de la formule 250.2
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diflunisal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.