Learn More
Diflunisal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diflunisal |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18) |
| Poids de la formule | 250.0442 |