Learn More
Acide difluoroacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15730819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15730819 50 mL Flacon en verre 50mL
10532761 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
15720819 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15730819 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    307.65€ / 50mL
    Économisez 51.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 381-73-7
Formule moléculaire C2H2F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 96.03
Numéro MDL MFCD00004220
Clé InChI PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
CID PubChem 9788
ChEBI CHEBI:23716
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoroacétique
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Difluoroacetic acid
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.5200g/mL
Point d’ébullition 132°C to 134°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2CHCO2H
Indice de réfraction 1.3420 to 1.345
Quantité 50 mL
Beilstein 02, 193
Gravité spécifique 1.52
Poids de la formule 96.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide