Learn More
Acide difluoroacétique, TRC
Code produit 30369604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30369604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30369604 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4455285G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Difluoroacetic acid
CAS 381-73-7
Formule moléculaire C2 H2 F2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C(F)F
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 96.03
Poids de la formule 96.0023