Learn More
Difluorométhyl phényl sulfone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422099 1 g 1g
15442099 250 mg 250mg
15432099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64760.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1535-65-5 | C7H6F2O2S | 192.18 g/mol
Used as a reagent for the nucleophilic difluoro(phenylsulfonyl)methylation of carbonyls and fluorination. Reagent used for reductive silylation and the preparation of trifluoro- and difluoromethylsilanes by reductive coupling of fluoromethyl sulfones, sulfoxides and sulfides with chlorosilanes, fluoroalkylation/chloroalkylation of α,β-enones, arynes, acetylenic ketones and other Michael acceptors, difluoromethylation of primary alkyl halides via nucleophilic substitution-reductive desulfonylation. Also used as reagent in preparation of α-difluoromethyl amines via stereo selective (phenylsulfonyl)difluoromethylation of chiral sulfinyl aldimines and Anti-difluoropropanediols via potassium tert-butoxide-catalyzed difluoromethylenation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif pour la méthylation du difluoro(phénylsulfonyl)nucléophile des carbonyles et de la fluoration. Réactif utilisé pour la silylation réductrice et la préparation de trifluoro- et de difluorométhylsilanes par couplage réducteur des fluorométhylsulfones, sulfoxydes et sulfures avec des chlorosilanes, fluoroalkylation/chloroalkylation de α ;,β ;-énones, arynes, cétones acétylènes et autres accepteurs Michael, difluorométhylation des halogénures primaires d’alkyle par substitution nucléophile-réductrice. Également utilisé comme réactif dans la préparation de α ;-difluorométhyl amines via la difluorométhylation sélective (phénylsulfonyl)difluorométhylation des aldimines de sulfinyl chiral et des anti-difluoropropanediols via la difluorométhylénation des aldéhydes catalysée par le tert-butoxide de potassium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1535-65-5
Formule moléculaire C7H6F2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 192.18
Numéro MDL MFCD01050170
Clé InChI LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
CID PubChem 11816356
Nom IUPAC difluorométhylsulfonylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Difluoromethyl phenyl sulfone
Point de fusion 24°C to 25°C
Densité 1.324
Indice de réfraction 1.5
Quantité 1 g
Beilstein 2259218
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and water.
Poids de la formule 192.18
Pourcentage de pureté 95%