Learn More
Difluprednate, TRC
Code produit 30383915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383915 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Difluprednate
CAS 23674-86-4
Formule moléculaire C27 H34 F2 O7
Quantité 100 mg
Synonyme (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate 17-butyrate (8CI), Butyric acid, 17-ester with 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate (8CI), 6a,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate 17-butyrate, 6α,9-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate, 6α,9α-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate, CM 9155, Difluprednate, Durezol, Epitopic, Myser, W 6309
Formule InChI InChI=1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
Nom IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] butanoato
Poids moléculaire (g/mol) 508.55
Poids de la formule 508.2273