Learn More
Difurylsulfure, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10752291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752291 5 g Flacon en verre 5g
11916171 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265080050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 13678-67-6
Formule moléculaire C10H10SO2
Poids moléculaire (g/mol) 194.25
Clé InChI UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme difurfuryl sulfide, furfuryl sulfide, difurfurylsulfide, 2-furfuryl monosulfide, furan, 2,2'-thiobis methylene bis, bis 2-furfuryl sulfide, unii-x6o686cpco, bis furan-2-ylmethyl sulfane, bis-furfuryl sulfide, 2-difurfuryl sulfide
CID PubChem 61659
Nom IUPAC 2-(furane-2-ylméthylsulfanylméthyl)furane
SMILES C1=COC(=C1)CSCC2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Difurfurylsulfide
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5540 to 1.5560
Quantité 5 g
Beilstein 17,III,355
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 194.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement