Learn More
Cytiva Gel DIGE et kit de tampons DIGE
Code produit 10636555 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Forme:
Liquide
Plein
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Forme unitSize
10636555 Bleu Liquide 1 kit
10310405 Incolore Plein 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636555 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28937452
Includes
Kit : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution d’étanchéité d’agarose
Outils pour améliorer la qualité, la reproductibilité et la commodité de l’électrophorèse bidimensionnelle quantitative (2-D DIGE) à l’aide du système Ettan™ DIGE
  • L’utilisation du gel DIGE avec le kit de tampons DIGE produit des cartes avec une meilleure reproductibilité que les autres gels de polyacrylamide coulés à la main, réduisant ainsi la variation technique entre les gels
  • prêts à l’emploi
  • Longue durée de conservation
  • Élimine la nécessité de fabriquer des tampons, de couler des gels et de nettoyer des plaques en verre
  • Offre la qualité et les performances du système Laemmli : reproductibilité, commodité et gain de temps
Gel DIGE
  • Doit être utilisé avec le kit de tampons DIGE
  • Gel de polyacrylamide à faible fluorescence précoulé à 12,5 %
  • Coulé dans une cassette en verre à faible fluorescence développée pour l’électrophorèse bidimensionnelle quantitative (2-D DIGE)
  • Solide
  • Dimensions : 10 x 7,7 x 0,03 po (255 x 196 x 1 mm)
Kit de tampons DIGE
  • Système à deux tampons conçu pour la migration simultanée d’un maximum de douze gels DIGE
  • Contient la quantité de réactifs nécessaire pour un seul cycle, jusqu’à 12 gels DIGE
  • Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 290deg;C
Description Système à deux tampons spécialement conçu pour traiter simultanément jusqu’à douze gels DIGE
Couleur Bleu
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour l’analyse différentielle des protéines
Contenus des kits Tampons de migration et solution d’étanchéité pour fixer les gels DryStrip immobilinetrade; (bandelettes ipg) sur le dessus du gel de polyacrylamide, tampon anode, tampon cathode, 12 tubes de solution de scellement à l’agarose
Température de fusion 18deg;C
Poids moléculaire 92,09472
Quantité Kit 1 : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution de scellement à l’agarose
Conditions de stockage 2 - 8deg;C
Type de produit Kit de gel et tampon DIGE