Learn More
Cytiva Life Sciences™ Gels DIGE LF24
Code produit 17978322 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gel:
Polyacrylamide
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gel Conditionnement
17978322 Polyacrylamide 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978322 Fournisseur Cytiva Life Sciences™ Code fournisseur 29706670
 Article restreint
En stock
Gels de polyacrylamide préfabriqués grand format à 12,5 % avec plaques de verre à faible fluorescence, destinés aux techniques 2D DIGE et 2D. DIBE™ .
Les gels DIGE LF24 sont des gels de polyacrylamide préfabriqués grand format à 12,5 % avec des plaques de verre à faible fluorescence, destinés à l'impression 2D. DIGE/DIBE™ avec Amersham™ Électrophorèse DIGE Unité LF24.
  • Gel préfabriqué prêt à l'emploi
  • Installation rapide grâce au kit tampon DIGE optimisé
  • Bandes IPG optimisées de 24 cm pour la séparation des protéines grand format
  • Les plaques de verre à faible fluorescence permettent une numérisation directe des images fluorescentes
  • Adapté aux tests de couverture HCP grand format pour répondre aux exigences réglementaires en matière de HCP ELISA .
  • Les gels DIGE LF24 sont des gels préfabriqués de polyacrylamide à 12,5 % de grand format, avec des plaques de verre à faible fluorescence optimisées pour Amersham™ Électrophorèse DIGE Unité LF24.
  • Il n'est pas nécessaire de retirer les plaques de verre lors de la numérisation du gel avec un scanner d'images fluorescentes. Ouvrez la cassette en verre pour effectuer le transfert des protéines sur une membrane.
  • Ce gel est destiné à l'électrophorèse bidimensionnelle par différence de fluorescence (2D-DIGE) et au dosage de couverture HCP grand format (2D-DIGE). DIBE™) pour les exigences réglementaires des professionnels de la santé ELISA .
  • Les kits de tampon DIGE prêts à l'emploi permettent une mise en place rapide de l'électrophorèse.
  • Le paquet contient 3 gels préfabriqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon spécial basé sur le pipéridinopropionamide (PPA)
Pourcentage de gel 12.5%
Type de gel Polyacrylamide
Plage de séparation 12 à 120 kDa
Conditions de stockage 4 °C à 8 °C
Type de produit Polyacrylamide Gel