Learn More
BOLA Récipients de digestion
Code produit 10431492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10431492 20 ml 1 pièce
10155061 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10431492 Fournisseur BOLA Code fournisseur A24006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.55€
    430.68€ / 1 pièces
    Économisez 63.87€
    12% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Récipient de base dimensionnellement stable et couvercle à vis en TFM surface homogène et non poreuse
  • BOLA PTFE pressé isostatiquement, avec une surface intérieure lisse
  • 1 membrane d'étanchéité et de rupture déjà montée, 10 jeux de membranes de rechange inclus dans la livraison
  • Pour des échantillons jusqu'à un maximum de 0,5 g
  • Capacité 20 mL et 100 mL
  • Dimensions internes : Hauteur 22 x 60 mm, diamètre extérieur 50 mm et 35 x 110 mm, diamètre extérieur 70 mm du couvercle : 60 mm et 95 mm respectivement
  • Pression max. bar 20 et 15
  • Température maximale 150 °C et 140 °C
Spécification
Type de produit Récipient de digestion
Capacité (métrique) 20 ml
Hauteur (métrique) 60 mm
Pression 20 bars
Température (métrique) maximale 150 °C
Largeur (métrique) 22 mm