Learn More
Cole-Parmer™ Kit de chauffage Digi-Mantle série SHM-250
Code produit 11778342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 à 250 ml
1 000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11778342 100 à 250 ml 1 pièce
13427629 500 ml 1 pièce
11854381 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11778342 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3620415
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce kit de chauffage à manchon chauffant numérique SHM-250 Series comprend un contrôleur de manchon chauffant et une cartouche chauffante interchangeable.
  • Obtenir une température uniforme jusqu'à 450 °C dans le ballon à fond rond.
  • Vitesses d'agitation de 100 à 2000 tr/min avec une excellente stabilité.
  • Le boîtier ventilé maintient la cartouche chauffante froide au toucher.
  • Sa conception modulaire permet d'utiliser des cartouches chauffantes de différentes tailles sur le même contrôleur Digi-Mantle.
  • Contrôlez indépendamment la température et la vitesse d'agitation grâce au contrôleur numérique Digi-Mantle.
  • Le panneau de commande comporte des voyants lumineux indiquant l'alimentation, le chauffage et l'agitateur.
  • Le chauffage à microprocesseur affiche le réglage de la chaleur en pourcentage de la puissance totale.
  • Visualisez la température réelle (jusqu'à 220 °C) du contenu du flacon sur un écran LCD à 3 chiffres en utilisant la sonde de température incluse.
  • Chaque kit de chauffage Digi-Mantle comprend un contrôleur et une cartouche chauffante qui convient aux flacons à fond rond de 100 à 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.
  • Grâce à sa conception modulaire, une cartouche chauffante de taille différente peut être utilisée avec le même contrôleur, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Spécification
Capacité 100 à 250 mL (3,4 à 8,5 oz)
Capacité (métrique) 100 à 250 ml
À utiliser avec Flacons à fond rond
Dimensions (L x l x H) 300 x 300 x 650mm
Hauteur (impériale) 25,6 in
Hauteur (métrique) 650 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Tension 230 V ou 115 V
Matériau Aluminium à revêtement poudre
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Poids (métrique) à l’expédition 3.1 kg
Poids (impériale) emballé 6.8 lb.
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 300 mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 3,4 à 8,5 oz.
Température (impériale) 842 °F