Learn More
Digi-Sense™ Instrument de mesure à pince CA/CC avec connectivité Bluetooth™
Code produit 16669952 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
4,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16669952 4,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16669952 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025063
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Affichez, stockez et partagez des données en temps réel depuis une distance de sécurité à l’aide d’un smartphone
  • Stockage illimité des données basé sur la capacité du Smartphone
  • Mesures fiables.
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Le boîtier double moulé et texturé robuste offre une excellente durabilité
  • La protection électronique contre les surcharges empêche les dommages
  • Un grand écran LCD rétroéclairé permet une visualisation dans des conditions de faible luminosité
Spécification
Type de produit Multimètre numérique
À utiliser avec (équipement) Équipement électrique
Longueur (métrique) 4,9 cm
Matériau ABS
Précision Précision de la tension CC ±1,0 % rdg 3 chiffres, précision du courant continu : ±2,5 % rdg ± 8 chiffres, précision de la tension CA : ±1,2% rdg 5 chiffres, précision du courant AC : ±2,5% rdg ± 8 chiffres, précision de capacité électrique : ±3,0 % rdg ± 5 chiffres, précision de la fréquence : ±1,0 % ± 5 chiffres, précision de la température : ±3,0 % rdg ± 9°F (± 3,0 % rdg ± 5°C)
Type de batterie 9 V
Certifications/Conformité NIST
Affichage LCD rétroéclairé
À utiliser avec (application) Équipements électriques
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Comprend Câbles de test, thermocouple de type K, mallette de transport, batterie 9V et étalonnage traçable NIST.
Température max. (impériale) 1400°F
Température max. (métrique) 760°C
Température (impériale) min. -4 °F
Température min. (métrique) -20 °C
Modèle Instrument de mesure à pince CA/CC
Type de sonde Type K
Résolution AC Courant RMS/CC réel (sélection automatique de la plage) : 10 mA à 60 A, 100 mA à 600 A, 1 A à 1 000 A ; AC Tension efficace vraie/continue (sélection automatique de la plage) : 0,1 mV à 600 mV (tension continue uniquement), 1 mV à 6 V, 10 mV à 60 V, 100 mV à 600 V ; Résistance (réglage automatique) : 0,1 Ohms à 600 Ohms, 1 Ohms à 6 kOhms, 10 Ohms à 60 kOhms, 100 Ohms à 600 kOhms, 1 kOhms à 6 MOhms, 10 kOhms à 60 MOhms ; Capacité (réglage automatique) : 10 pF à 60 nF, 0,1 nF à 600 nF, 1 nF à 6 μF, 10 nF à 60 μF, 0,1 μF à 600 μF, 10 μF à 6000 μF; Cycle de service : 0,1 ; Température : 0,1/1°
Plage de températures (impériale) -4 °F à +1400 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +760 °C
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,45 kg
Largeur (métrique) 8 cm