Learn More
Digi-Sense™ Endoscopes
Code produit 15870036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stockage de données:
Non
mémoire flash de 8 Go
Sortie vidéo:
Images fixes et vidéo pour la lecture
Non
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stockage de données Sortie vidéo Conditionnement
15870036 Non Non 1 pièce
15860036 mémoire flash de 8 Go Images fixes et vidéo pour la lecture 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15870036 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025028
Quantité Prix
1 232.00€ / 1 pièces
6 212.00€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde, miroir, crochet, aimant, mallette de transport, câble USB, chargeur 5 VCC, câble de sortie vidéo, batterie lithium rechargeable 3,7 V
Les endoscopes Cole Parmer Digi-Sense sont dotés d’une sonde flexible munie d’une caméra sur la pointe. Idéal pour l’inspection des conduits, des emplacements de câblage, des canalisations et des véhicules.
  • La sonde munie d’une caméra sur la pointe permet une visualisation facile des zones difficiles d’accès
  • L’écran LCD lumineux permet une visualisation instantanée de la zone à inspecter
  • La lampe LED réglable sur la pointe de la caméra fournit la lumière nécessaire dans les zones faiblement éclairées ou diminue sa luminosité lors de la visualisation d’objets réfléchissants pour éliminer le lavage
Compliance
CE ; IP67
Garantie
2 ans
Spécification
Affichage Écran LCD couleur
Type de batterie Batterie lithium intégrée
Certifications/Conformité CE ; IP67
Stockage de données Non
Indice IP IP67
Langues Anglais, allemand, German
Source lumineuse 4 voyants LED réglables
Alimentation électrique Batterie ; chargement USB
Taille de l’écran 3,0in
Sortie vidéo Non
Étanche Oui