Learn More
Traceable™ Thermomètre RTD à surveillance à distance avec étalonnage
Code produit 15336880 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-99°C à +199°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15336880 -99°C à +199°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15336880 Fournisseur Traceable™ Code fournisseur 8646006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.99€
    81.43€ / 1 pièces
    Économisez 6.56€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Le câble ultra-fin de ce thermomètre RTD à surveillance à distance vous permet d'effectuer des mesures à l'intérieur d'équipements fermés.
  • N'affecte pas l'étanchéité de la —porte, idéal pour une utilisation dans des applications de mesure à distance.
  • Pour une utilisation dans des applications de mesure à distance.
  • Boîtier en ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques.
  • Comprennent le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Traceable™ numéro de modèle 4230.
  • Cet appareil de mesure est doté d'un micro-câble ruban de 3 mètres qui vous permet de placer la sonde dans une zone et de fermer la porte sans affecter la sonde ni le joint de la porte.
  • Surveillez avec précision la température à l'intérieur des congélateurs, des bains-marie, des blocs chauffants, des incubateurs, des réfrigérateurs et autres zones.
  • Les 100 à réponse rapideΩ La sonde RTD en platine peut être utilisée dans les liquides, l'air/gaz ou les matériaux congelés.
Traceable™ Produits
  • Traceable™ Les produits sont numérotés individuellement Traceable™ Un certificat est fourni avec chaque unité, attestant de la précision de notre laboratoire d'étalonnage ISO/IEC 17025:2017(1750.01) accrédité par A2LA.
  • Cela indique la traçabilité des mesures aux unités SI par NIST ou d’autres instituts nationaux de métrologie (INM) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM.
  • Chaque produit est soumis à un processus de vérification rigoureux avant de pouvoir porter le nom Traceable, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent en évitant un étalonnage séparé.
Garantie d'au moins un an de validité restante sur le certificat.
Spécification
Certifications/Conformité NIST
À utiliser avec (application) À utiliser dans les applications de mesure à distance
Longueur (métrique) 3 m
Modèle 4230DS
Type de sonde RTD
Type de produit Thermomètre RTD de surveillance à distance étalonné Digi-Sense
Longueur (impériale) 10 ft.
Température max. (impériale) 390,2 °F
Température max. (métrique) 199°C
Température (impériale) min. -146,2 °F
Température min. (métrique) -99 °C
Plage de températures (impériale) -146,2 °F à +390,2 °F
Plage de températures (métrique) -99°C à +199°C
Calibrated Oui
Précision ±0,5 % de la lecture 2 °C