Learn More
Cole-Parmer™ Sonde économique à haute température Digi-Sense™
Code produit 11759609 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
- 200°F à +787°F
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11759609 - 200°F à +787°F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759609 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9383300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    282.74€ / 1 pièces
    Économisez 17.26€
    5% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Idéal pour les applications critiques de contrôle des procédés et de traitement thermique
  • Constante de temps : 3 secondes ou plus.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Le coefficient alpha est de 0,003850 oméga/oméga / °C (DIN CEI 751).
  • La résistance au point de congélation (0°C) est de 100 oméga.
  • La constante de temps est le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de la nouvelle mesure, pour déterminer la durée nécessaire pour atteindre 99 % de la nouvelle mesure multipliée par la constante de temps par cinq.
  • La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées ABS sont étalonnées à 220°F (104°C).
  • Les poignées PVC sont étalonnées à 200°F (93°C).
  • Les poignées en acier inox sont étalonnées à 450°F (232°C).
  • Les mini connecteurs sont étalonnés à 392°F (200°C).
Spécification
Type de sonde RTD
Description Sonde RTD économique à haute température, connecteur trois broches, 1/4 po de dia, 20 po de L, câble de 1 m
Plage de températures (impériale) - 328°F à +1450°F
Plage de températures (métrique) - 200°F à +787°F
Précision ±2°C ou ±0,5 % du relevé au-dessus de 1 200°F (649°C) ; ±1,1°C ou ±0,2 % du relevé en dessous de 1 200°F (649°C)