Learn More
Cole-Parmer™ Sondes isolées FEP de type K Digi-Sense™ avec jonction revêtue de FEP
Code produit 11751349 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Isolation:
FEP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Isolation Conditionnement
11751349 FEP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11751349 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0846682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    46.48€ / 1 pièces
    Économisez 17.52€
    27% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces sondes pour les applications nécessitant une jonction isolée. Les sondes isolées FEP de type K Digi-Sense™ Cole-Parmer™ avec jonction revêtue de FEP sont idéales pour l’immersion à long terme dans des environnements semi-caustique
Grâce à leur flexibilité et leur pointe scellée, ces sondes peuvent être utilisées dans des environnements difficiles, immergées dans du liquide ou idéales pour une utilisation quotidienne à usage général. Le type “K” est le thermocouple d’étalonnage le plus populaire. Il dispose de la plage de températures la plus large de tous les étalonnages. Chaque sonde est fournie avec un mini-connecteur ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet. Temps de réponse : 2 secondes ou plus.
  • Nettoyage facile pour de multiples usages dans différentes applications
  • Fabriquée à partir d’un câble 24AWG pour garantir un temps de réponse rapide ainsi qu’une capacité appliquée dans les endroits difficiles d’accès
  • Sonde à fil isolé FEP à fil unique en FEP avec FEP sur gaine
Spécification
max. (métrique) –150°C à +204°C
Isolation FEP