Learn More
Digi-Sense Thermomètre infrarouge alimentaire à tige 4:1 avec étalonnage traçable NIST
Code produit 15313242 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-18 °C à +302 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15313242 -18 °C à +302 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313242 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 3562516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    122.06€ / 1 pièces
    Économisez 36.94€
    23% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Le thermomètre infrarouge à tige 4:1 pour aliments, avec étalonnage traçable NIST, est idéal pour les inspections alimentaires et les programmes HACCP.
  • Sa conception ergonomique unique en forme de bâtonnet tient confortablement dans la main.
  • Indice de résistance à l'eau et à la poussière IP54.
  • Visée laser pour localiser précisément le centre de la zone de mesure.
  • Repérez facilement et en toute sécurité les points chauds et froids, prévenant ainsi les problèmes et réduisant les coûts.
  • Remarque : Ce produit a été renommé le 23/06/2014. Digi-Sense .
  • Prendre des mesures de température n'a jamais été aussi simple : il suffit de pointer le thermomètre vers la cible et d'appuyer sur un bouton.
  • Le Digi-Sense Le thermomètre infrarouge à tige est idéal pour une utilisation sur les marchés alimentaires, mais peut également être utilisé à la maison, au bureau, sur le terrain ou en laboratoire, partout où vous avez besoin de mesurer rapidement et précisément les températures de surface.
  • Le Digi-Sense Le thermomètre infrarouge à tige possède un indice de protection IP-54 contre l'eau et la poussière, un rapport distance de visée de 4:1 et une plage de température de 0 °à 575 °F (-18 °C à +302 °C). ± Précision de base de 2 %.
  • Parmi les autres fonctionnalités, citons la mise en veille automatique des données,°F/° Unités sélectionnables en C, émissivité fixe, écran rétroéclairé et arrêt automatique.
  • Précision de ±2 °F (±1 °C) °au-dessus de la plage de températures critiques HACCP de 40 °C° jusqu'à 140 °F (4° jusqu'à 60 °C).
Spécification
Dimensions (L x l x H) 44,4 x 38,1 x 177,8mm
Émissivité Fixe
À utiliser avec (application) Mesurer la température des aliments
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 177,8mm
Longueur (métrique) 44,4mm
Résolution 0,1°C
Largeur (impériale) 1,5 in
Type de produit Thermomètre alimentaire droit à infrarouge
Longueur (impériale) 1,7 in
Température max. (impériale) 575,6 °F
Température max. (métrique) 302°C
Température (impériale) min. -0,4 °F
Température min. (métrique) -18 °C
Plage de températures (impériale) -0,4 °F à +575,6 °F
Plage de températures (métrique) -18 °C à +302 °C
Calibrated Oui
Type de batterie 9V
Précision ±2°C
Affichage LCD rétroéclairé
Largeur (métrique) 38.1 mm
Indice IP IP54