Learn More
Digi-Sense™ Multimètre numérique industriel robuste avec connectivité Bluetooth™
Code produit 16679952 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16679952 5,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16679952 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025064
Expédition estimée: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Affichez, stockez et partagez des données en temps réel depuis une distance de sécurité à l’aide d’un smartphone
  • Stockage illimité des données basé sur la capacité du Smartphone
  • Mesures fiables.
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Le boîtier double moulé et texturé robuste offre une excellente durabilité
  • Grand écran LCD rétroéclairé lumineux 4000 comptes permettant de visualiser les données dans des conditions de faible luminosité
  • Le support inclinable offre une visualisation facile et mains-libres
  • Étanche IP67
  • Sécurité CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Especificaciones
Type de produit Multimètre
À utiliser avec (équipement) Équipement électrique
Longueur (métrique) 5,7 cm
Matériau ABS
Précision Précision de la tension CC ±1,0 % rdg 8 chiffres, précision du courant continu : ±1,0 % rdg 3 chiffres, précision de la tension CA : ±1,5 % rdg 10 chiffres, précision du courant AC : ±3,0 % rdg 5 chiffres, précision de capacité électrique : ±3,0 % rdg ± 5 chiffres, précision de la fréquence : ±±1,5 % 5 chiffres, précision de résistivité : ±1,2 % rdg ± 4 chiffres, précision de la température : ±3,0 % rdg ± 9° F (5° C)
Type de batterie 9 V
Certifications/Conformité NIST
Affichage LCD rétroéclairé
À utiliser avec (application) Équipements électriques
Hauteur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 18 cm
Comprend Câbles de test, sonde thermocouple de type K avec mini-connecteur, mallette de transport, batterie 9V et étalonnage traçable NIST.
Modèle Multimètre numérique industriel robuste
Type de sonde Type K
Résolution Varie en fonction du mode de mesure
Plage de températures (impériale) -50 °F à +1382 °F
Plage de températures (métrique) -45 °C à +750 °C
Poids (impériale) 12,1 oz.
Poids (métrique) 342 g
Largeur (impériale) 3,25 in
Largeur (métrique) 8,2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.