Learn More
Digi-Sense™ Mini compteur de particules avec connectivité Bluetooth™
Code produit 16639882 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD couleur TFT
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
16639882 LCD couleur TFT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16639882 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    921.96€ / 1 pièces
    Économisez 203.04€
    18% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Affichage, stockage et partage des données en temps réel sur un Smartphone
  • Stockage illimité des données basé sur la capacité du Smartphone
  • Surveille les particules, la température de l’air et l’humidité relative
  • Affichage clair des mesures sur l’écran LCD TFT couleur de 2 po
  • Le support inclinable offre une visualisation facile et mains-libres
Spécification
Type de produit Mini compteur de particules
Type d’affichage LCD couleur TFT
Précision Précision de la température : ±2°F/1°C, Précision de l’humidité : ±3,5 % HR de 20 à 80 % HR ;±5 % HR restant
Dimensions de l’écran 2 po
Jetable Usage unique
Plage d’humidité 0 à 100 HR
Matériau Plastique ABS
Résolution Résolution HR (%) : 0,1, Résolution de température (°C/F) : 0,1°
Hauteur (impériale) 7,25 in
Hauteur (métrique) 18,5 cm
Longueur (métrique) 20,32 cm
Largeur (impériale) 2,125 in
Largeur (métrique) 5,5 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,45 kg
Plage de températures (impériale) 32°F à 122°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type de batterie 9 V
Certifications/Conformité NIST
À utiliser avec (application) Comptage de particules
Comprend Support de pied, bouchon de protection et une batterie 9 V.